Läs mer
3M™ Skyddsglasögon i polykarbonat-serien 2890
Produktkod. 13458997 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Ventilationsdetaljer:
Indirekt ventilation
Sluten
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Ventilationsdetaljer Förpackningsstorlek
13458997 Reptålig Indirekt ventilation Paket med 10
12672605 Anti-dimma Sluten -
12642605 Anti-dimma, Reptålig Sluten Varje
12652605 Anti-dimma Indirekt ventilation Varje
10361910 Reptålig Indirekt ventilation Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13458997 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000032480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3100.00 SEK
    1607.07 SEK / Paket med 10
    Save 1492.93 SEK
    48% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Konstruktion
Antal per förpackning 1 st.
Ventilationsdetaljer Indirekt ventilation
Material Polykarbonat
UV-skydd Ja