Läs mer
Abnova™ 293 (human embryonic kidney, adenovirus type 5 transformed) whole cell lysate (Nondenatured)
Produktkod. 16079645
Change view
Kvantitet:
200 μg
Förpackningsstorlek:
200µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16079645 200 μg 200µg
1 options
Produktkod. 16079645
Brand: Abnova™ L067V2.200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human Cell Line Lysate
Specifikationer
Celllinje 293
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Vävnad Kidney
Beskrivning Whole cell lysate (non-denatured)
Lysisbuffert Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Beredningsmetod Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 200 μg
Förvaringsbuffert In modified RIPA Lysis Buffer.
Värd art Human
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.