Läs mer
Gibco™ 293 SFM II
Beskrivning
293 SFM II är en serumfri, lågprotein (< 10 g/μml) formulering optimerad för suspensionskultur med hög densitet av 293 celler (1). (Den är inte lämplig för vidhäftande 293-cellkulturer.) Denna produkt ersätter 293 SFM (kat. nr. 10970-010). 293 SFM II är fri från djur. Formulerad utan L-glutamin för ökad stabilitet; tillsätt 20 mL 200 mM L-glutamin eller 20 mL GlutaMAX™ -I Tillägg per 1 000 ml medium före användning.
Anmärkning:
En 293 Medium Master-fil har skickats till FDA. Tillstånd att korshänvisa till huvudfilen kan erhållas genom att kontakta tekniska tjänster eller din lokala försäljningsrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293F, 293 (HEK) |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Lågt protein, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | VP Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.