Läs mer
Gibco™ 293fectin™ Transfektionsreagens
Produktkod. 10535675
Kvantitet:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10535675
Brand: Gibco™ 12347500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
293fectin™ Transfection Reagent är en patentskyddad, katjonisk lipidbaserad formulering för transfektering av DNA till eukaryota celler.
293fectin™ Transfection Reagent är en patentskyddad, katjonisk lipidbaserad formulering för transfektering av DNA till eukaryota celler. Detta reagens är optimerat för att transfektera suspension 293 mänskliga embryonala njurceller (t.ex. FreeStyle™ 293-F-celler, kat. nr. R790-07) i definierad, serumfri FreeStyle™ 293 Expression Medium (12338-018), och är avsedd att användas med FreeStyle™ 293 Expression System (K9000-01).
293fectin™ Transfektionsreagens ger följande fördelar:
  • Uppvisar hög transfektionseffektivitet i suspension 293-celler och är även lämplig för att transfektera vidhäftande 293-celler
  • Suspension FreeStyle™ 293-F-celler kan transfekteras in FreeStyle™ 293 Uttrycksmedium; ingen medium förändring krävs
  • Tillägga 293fectin™ reagenskomplex direkt till celler i odlingsmedium
  • Inget behov av att ta bort komplex eller ändra eller lägga till medium efter transfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje enhet innehåller en injektionsflaska med reagens. Förvara vid 4 °C.
293fectin™ är garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring.
Celltyp Etablerade cellinjer
Formatera Provrör
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje 293fectin
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 15 ml
Serum kompatibel Ja