Läs mer
Gibco™ 293fectin™ Transfektionsreagens
Beskrivning
Innehåller
Varje enhet innehåller en injektionsflaska med reagens.
293fectin™ Transfektionsreagens är en proprietär, katjonisk lipidbaserad formulering för att transfektera DNA till eukaryota celler. Denna reagens är optimerad för transfectering av suspension 293 mänskliga embryonala njurceller (t.ex. FreeStyle™ 293-F-celler, Kat. Nr. R790-07) i definierat, serumfritt FreeStyle™ 293-uttrycksmedium (12338-018), och är avsedd för användning med FreeStyle™ 293-uttryckssystemet (K9000-01).
293fectin™ Transfektionsreagens ger följande fördelar:
- Visar hög transfektionseffektivitet i suspension 293-celler och är även lämplig för transfektering av adherenta 293-celler
- Suspensionsceller FreeStyle™ 293-F kan transfekteras i FreeStyle™ 293-uttrycksmedium; ingen mediumförändring krävs
- Tillsätt 293fectin™ reagenskomplex direkt till celler i odlingsmedium
- Ingen anledning att ta bort komplex eller ändra eller lägga till medium efter transfektion
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje enhet innehåller en injektionsflaska med reagens. Förvara vid 4 °C. 293fectin™ är garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Celltyp | Etablerade cellinjer |
| Provtyp | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Produktlinje | 293fectin |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Kvantitet | 1 ml |
| Serum kompatibel | Ja |