Läs mer
Gibco™ 293fectin™ Transfektionsreagens
Produktkod. p-7180307
Change view
Kvantitet:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10553283 1 ml 1 uppsättning
10535675 15 ml Varje
10093574 10 x 15 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10553283 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12347019
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Varje enhet innehåller en injektionsflaska med reagens.
293fectin™ Transfection Reagent är en patentskyddad, katjonisk lipidbaserad formulering för transfektering av DNA till eukaryota celler.
293fectin™ Transfektionsreagens är en proprietär, katjonisk lipidbaserad formulering för att transfektera DNA till eukaryota celler. Denna reagens är optimerad för transfectering av suspension 293 mänskliga embryonala njurceller (t.ex. FreeStyle™ 293-F-celler, Kat. Nr. R790-07) i definierat, serumfritt FreeStyle™ 293-uttrycksmedium (12338-018), och är avsedd för användning med FreeStyle™ 293-uttryckssystemet (K9000-01).
293fectin™ Transfektionsreagens ger följande fördelar:
  • Visar hög transfektionseffektivitet i suspension 293-celler och är även lämplig för transfektering av adherenta 293-celler
  • Suspensionsceller FreeStyle™ 293-F kan transfekteras i FreeStyle™ 293-uttrycksmedium; ingen mediumförändring krävs
  • Tillsätt 293fectin™ reagenskomplex direkt till celler i odlingsmedium
  • Ingen anledning att ta bort komplex eller ändra eller lägga till medium efter transfektion
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje enhet innehåller en injektionsflaska med reagens. Förvara vid 4 °C.
293fectin™ är garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring.
Celltyp Etablerade cellinjer
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje 293fectin
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 1 ml
Serum kompatibel Ja