Läs mer
Abnova™ 293T Whole Cell Lysate (Denatured)
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293T |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Vävnad | Kidney |
| Beskrivning | Whole cell lysate (denatured) |
| Lysisbuffert | 1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue). |
| Beredningsmetod | Culture cells in 6-well plate to 80% confluent, remove media and then rinse with cold 1x PBS. Scrape cells off the plate surface and pipette cells into microcentrifuge tube to spin down the cells. Remove PBS and then lysis and resuspend cells with 205 ul 1X sample buffer. Mix well and heat at 90°C for 10 minutes, and then cooled rapidly. |
| Kvalitetskontrolltestning | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Kvantitet | 100 μL |
| Förvaringsbuffert | In ready-to-use 1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue). |
| Värd art | Human |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 100UL 293T whole cell lysate (denatured)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 2-mercaptoethanol