Läs mer
(2a,3a,5a,16b,17b)-2,3-Epoxy-16-(1-pyrrolidinyl)androstan-17-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2alpha,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2,3-Epoxy-16-(1-pyrrolidinyl)androstan-17-ol |
| CAS | 119302-19-1 |
| Molekylformel | C23H37NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,3-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene, androstan-17-ol deriv., 2alpha,3alpha-Epoxy-16beta-(1-pyrrolidinyl)-5alpha-androstan-17beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H37NO2/c1-22-8-7-16-15(6-5-14-11-19-20(26-19)13-23(14,16)2)17(22)12-18(21(22)25)24-9-3-4-10-24/h14-21,25H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@@H]5O[C@@H]5C[C@]34C)[C@@H]1C[C@H]([C@@H]2O)N6CCCC6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.55 |
| Formel vikt | 359.2824 |