missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2a,3a,5a,16b)-2,3-Epoxy-16-(1-pyrrolidinyl)androstan-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2alpha,3alpha,5alpha,16beta)-2,3-Epoxy-16-(1-pyrrolidinyl)androstan-17-one |
| CAS | 159325-45-8 |
| Molekylformel | C23H35NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene, Androstan-17-one deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C23H35NO2/c1-22-8-7-16-15(6-5-14-11-19-20(26-19)13-23(14,16)2)17(22)12-18(21(22)25)24-9-3-4-10-24/h14-20H,3-13H2,1-2H3/t14?,15?,16?,17?,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H]3O[C@H]3C[C@@H]1CC[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4C[C@H](N6CCCC6)C5=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.53 |
| Formel vikt | 357.2668 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?