Läs mer
2Alpha,17Alpha-Dimethyl-17Beta-hydroxy-5Alpha-androstan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2alpha,17alpha-Dimethyl-17beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-one |
| CAS | 88979-44-6 |
| Molekylformel | C21H34O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 17α-Methyl-drostanolone, Methasterone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-17,23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15?,16?,17+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1[C@H](C)C[C@@]2(C)[C@](CCC3C2CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)([H])C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.49 |