Läs mer
(2alpha,3alpha,5alpha,17beta)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol, TRC
Produktkod. 17953225
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953225 10 mg
17944405 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17953225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46161510MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173998-58-7
Molekylformel C21 H36 O2
Molekylvikt (g/mol) 320.51
Synonym (2α,3α,5α,17β)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol, 2α,17α-Dimethyl-5α-androstane-3α,17β-diol
IUPAC-namn (2R,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13,17-tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
LEDER C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2a,3a,5a,17beta)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H36O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-18,22-23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 320.2715