Läs mer
2alpha-Hydroxymethyl Ethisterone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2alpha-Hydroxymethyl Ethisterone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O3/c1-4-22(25)10-8-18-16-6-5-15-11-19(24)14(13-23)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,14,16-18,23,25H,5-10,12-13H2,2-3H3/t14-,16+,17-,18-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 342.2195 |