missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2alpha-Hydroxymethyl Ethisterone, TRC

Produktkod. 30009313
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009313 250 mg
30009269 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946695250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2787-03-3
Molekylformel C22H30O3
Synonym (2α,17α)-17-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pregn-4-en-20-yn-3-one;
IUPAC-namn (2S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER C[C@]12C[C@@H](CO)C(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2alpha-Hydroxymethyl Ethisterone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O3/c1-4-22(25)10-8-18-16-6-5-15-11-19(24)14(13-23)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,14,16-18,23,25H,5-10,12-13H2,2-3H3/t14-,16+,17-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vikt 342.2195
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.