Läs mer
DiscoverX InCELL Hunter™ A549 G9a Methyltransferase Cell Line
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Beskrivning
The InCELL Hunter™ A549 G9a Methyltransferase Cell Line is a stable, engineered cell line for use in studying small molecule drug candidates that engage with regulators of epigenetics pathways. This cell line enables assessment of compound-engagement-based stabilization of G9a via detection of G9a levels. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses G9a target protein fused to PL. In the absence of compound that binds and stabilizes the target, this protein is degraded and no EFC signal is produced. When compound engages and stabilizes the target, EA contained in the detection reagent produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Target Engagement |
| Celllinje | A549 |
| För användning med (applikation) | Cell Lines |
| Primär agonist | UNC 0638 |
| Kvantitet | 2 injektionsflaskor |
| Målinträde | G9a |
| Tillträdesnummer | NM_006709 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.