Läs mer
DiscoverX PathHunter™ CHO-K1 mEDG3 β-Arrestin Cell Line
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Beskrivning
The PathHunter™ mEDG3 β-Arrestin cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. S1P) based activation of mEDG3 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged mEDG3 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of mEDG3 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells. Please note that this product expresses the Mouse version of this protein.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | β-Arrestin Recruitment |
| Celllinje | CHO-K1 |
| För användning med (applikation) | Cell Lines |
| Primär agonist | Sphingosine 1-phosphate |
| Kvantitet | 2 injektionsflaskor |
| Målinträde | mEDG3 |
| Tillträdesnummer | NM_010101.4 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.