Läs mer
DiscoverX PathHunter™ U2OS MC4R β-Arrestin Cell Line
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Beskrivning
The PathHunter™ MC4R β-Arrestin cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. α-MSH) based activation of MC4R GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged MC4R and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of MC4R stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | U2OS |
| Formatera | 2 vials |
| För användning med (applikation) | Cell Lines |
| Primär agonist | α-Melanocyte stimulating hormone |
| Kvantitet | 2 injektionsflaskor |
| Målinträde | MC4R |
| Tillträdesnummer | NM_005912.2 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.