Läs mer
DiscoverX U2OS CASR Gq Cell Line
Produktkod. 17394739
Encompass
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Artikelnummer. 17394739
Brand: DiscoverX 951014C3
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The U2OS CASR Gq Cell Line measures CASR (GPCR) activation via an increase in intracellular calcium. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
The CASR Gq cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. extracellular calcium) based activation of CASR GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses CASR, a naturally Gq coupled GPCR. Upon activation of CASR, the resulting calcium activity can be fluorescently assayed using the Calcium NoWash PLUS Detection Kit. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Tekniske data
Analysinträde Calcium Signaling
Celllinje U2OS
För användning med (applikation) Cell Lines
Primär agonist CaCl2
Kvantitet 2 injektionsflaskor
Målinträde CASR
Tillträdesnummer NM_000388.3
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.