Läs mer
DiscoverX U2OS CASR Gq Cell Line
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Beskrivelse
The CASR Gq cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. extracellular calcium) based activation of CASR GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses CASR, a naturally Gq coupled GPCR. Upon activation of CASR, the resulting calcium activity can be fluorescently assayed using the Calcium NoWash PLUS Detection Kit. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Analysinträde | Calcium Signaling |
| Celllinje | U2OS |
| För användning med (applikation) | Cell Lines |
| Primär agonist | CaCl2 |
| Kvantitet | 2 injektionsflaskor |
| Målinträde | CASR |
| Tillträdesnummer | NM_000388.3 |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion