missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2b,3b-Epoxy-17-methyl-5a-androstan-17b-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2b,3b-Epoxy-17-methyl-5a-androstan-17b-ol |
| CAS | 968-55-8 |
| Molekylformel | C20 H32 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (1S,3aS,3bR,5aS,6aR,7aS,8aS,8bS,10aS)-1,8a,10a-Trimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-b]oxiren-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-18-11-17-16(22-17)10-12(18)4-5-13-14(18)6-8-19(2)15(13)7-9-20(19,3)21/h12-17,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H]5O[C@H]5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (1S,2S,4S,6R,8S,11R,12S,15S,16S)-2,15,16-trimethyl-5-oxapentacyclo[9.7.0.02,8.04,6.012,16]octadecan-15-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.467 |
| Formel vikt | 304.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?