missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2Beta,16Beta-Dipiperidino-5Alpha-androstan-3Alpha-ol-17-one 3-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2beta,16beta-Dipiperidino-5alpha-androstan-3alpha-ol-17-one 3-Acetate |
| CAS | 50588-23-3 |
| Molekylformel | C31H50N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2β,3α,5α,16β)-3-(Acetyloxy)-2,16-di-1-piperidinylandrostan-17-one, 3α-Acetoxy-2β,16β-dipiperidino-5α-androstan-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C31H50N2O3/c1-21(34)36-28-18-22-10-11-23-24(31(22,3)20-27(28)33-16-8-5-9-17-33)12-13-30(2)25(23)19-26(29(30)35)32-14-6-4-7-15-32/h22-28H,4-20H2,1-3H3/t22-,23+,24-,25-,26-,27-,28?,30?,31?/m0/s1 |
| LEDER | O=C1[C@@H](N2CCCCC2)C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@@]5([H])C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](N6CCCCC6)C[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]31C |
| IUPAC-namn | (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S)-10,13-dimethyl-17-oxo-2,16-di(piperidin-1-yl)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.74 |
| Formel vikt | 498.38 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?