Läs mer
2Beta,16Beta-Dipiperidino-5Alpha-androstan-3Alpha-ol-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2beta,16beta-Dipiperidino-5alpha-androstan-3alpha-ol-17-one |
| CAS | 13522-14-0 |
| Molekylformel | C29H48N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2beta,3alpha,5alpha,16beta)-3-Hydroxy-2,16-di-1-piperidinylandrostan-17-one, 3beta-Hydroxy-2beta,16beta-dipiperidino-5alpha-androstan-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48N2O2/c1-28-12-11-22-21(23(28)18-24(27(28)33)30-13-5-3-6-14-30)10-9-20-17-26(32)25(19-29(20,22)2)31-15-7-4-8-16-31/h20-26,32H,3-19H2,1-2H3/t20-,21+,22-,23-,24-,25-,26+,28-,29-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@@H]([C@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@H](N5CCCCC5)C4=O)N6CCCCC6 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,16-di(piperidin-1-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.7 |
| Formel vikt | 456.3716 |