Läs mer
(2Beta,3Alpha,5Alpha,16Beta,17Beta)-2,16-Di-(1-piperidinyl)androstane-3,17-diol 3-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2,16-Di-(1-piperidinyl)androstane-3,17-diol 3-Acetate |
| CAS | 53357-31-6 |
| Molekylformel | C31H52N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2β,3α,5α,16β,17β)-2,16-Di-1-piperidinyl-androstane-3,17-diol 3-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H52N2O3/c1-21(34)36-28-18-22-10-11-23-24(31(22,3)20-27(28)33-16-8-5-9-17-33)12-13-30(2)25(23)19-26(29(30)35)32-14-6-4-7-15-32/h22-29,35H,4-20H2,1-3H3/t22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](N2CCCCC2)C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@@]5([H])C[C@H]([O]C(C)=O)[C@@H](N6CCCCC6)C[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]31C |
| IUPAC-namn | (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,16-di(piperidin-1-yl)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 500.76 |
| Formel vikt | 500.4 |