Läs mer
(2Beta,3Alpha,5Alpha,16Beta,17Beta)-2,16-di-1-Pyrrolidinylandrostane-3,17-diol 3,17-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2,16-di-1-Pyrrolidinylandrostane-3,17-diol 3,17-Diacetate |
| CAS | 1190105-62-4 |
| Molekylformel | C31 H50 N2 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Rocuronium Bromide Impurity 37 |
| InChI formel | InChI=1S/C31H50N2O4/c1-20(34)36-28-17-22-9-10-23-24(31(22,4)19-27(28)33-15-7-8-16-33)11-12-30(3)25(23)18-26(29(30)37-21(2)35)32-13-5-6-14-32/h22-29H,5-19H2,1-4H3/t22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)N5CCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCC6 |
| IUPAC-namn | [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,16-dipyrrolidin-1-yl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.74 |
| Formel vikt | 514.377 |