Läs mer
(2Beta,3Alpha,5Alpha,16Beta,17Beta)-2,16-di-1-Pyrrolidinylandrostane-3,17-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2,16-di-1-Pyrrolidinylandrostane-3,17-diol |
| CAS | 144209-33-6 |
| Molekylformel | C27H46N2O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2beta,16beta-Bis(1-pyrrolidinyl)-5alpha-androstane-3alpha,17beta-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46N2O2/c1-26-10-9-20-19(21(26)16-22(25(26)31)28-11-3-4-12-28)8-7-18-15-24(30)23(17-27(18,20)2)29-13-5-6-14-29/h18-25,30-31H,3-17H2,1-2H3/t18-,19+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]34C)N5CCCC5)[C@@H]1C[C@@H]([C@@H]2O)N6CCCC6 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-10,13-dimethyl-2,16-dipyrrolidin-1-yl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.67 |
| Formel vikt | 430.3559 |