missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstan-3,17-diol, TRC

Produktkod. 30135613
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135613 1 g
30009075 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135613 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM7251451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 119302-20-4
Molekylformel C27 H46 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 446.67
Synonym Androstane-3,17-diol, 2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)-, (2β,3α,5α,16β,17β)-, (2β,3α,5α,16β,17β)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane-3,17-diol, (2β,3α,5α,16β,17β)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstan-3,17-diol, 2-(4-Morpholinyl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstane-3,17-diol, 2β-(4-Morpholinyl)-16β-(1-pyrrolidinyl)-5α-androstane-3α,17β-diol, 2β-(Morpholin-4-yl)-16β-(pyrrolidin-1-yl)-5α-androstane-3α,17β-diol
IUPAC-namn (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-10,13-dimetyl-2-morfolin-4-yl-16-pyrrolidin-1-yl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
LEDER C[C@]12C[C@@H]([C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](C[C@@H]34)N5CCCC5)N6CCOCC6

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane-3,17-diol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C27H46N2O3/c1-26-8-7-20-19(21(26)16-22(25(26)31)28-9-3-4-10-28)6-5-18-15-24(30)23(17-27(18,20)2)29-11-13-32-14-12-29/h18-25,30-31H,3-17H2,1-2H3/t18-,19+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Formel vikt 446.3508
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.