Learn More
Corning™ 2D streckkodad kryogen flaska förvaringsbox, för 100 flaskor
Tous les produits Corning ProduitsDescription
- Återanvändbar vit polykarbonatlåda rymmer 100 kryogena flaskor i en 10 x 10 array
- Endast för användning med 1 - 2 mL invändigt gängade kryogena flaskor
- Åsar på sidorna av lådan gör dem lättare att greppa när man bär handskar
Spécification
Spécification
| Typ | Cryo förvaringsbox |
| Håller | 100 flaskor |
| Tube Array | 10 x 10 |
| Vikt (metrisk) | 12 kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?