Läs mer
Corning™ 2D streckkodad kryogen flaska förvaringsbox för 81 flaskor
Produktkod. 15525729 Handla allt Corning Produkter
Change view
Håller:
81 (2 ml injektionsflaskor)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Håller unitSize
15525729 81 (2 ml injektionsflaskor) Paket med 10
1 options
Produktkod. 15525729 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 8673
För förvaring av kryogena flaskor. Corning™ 2D streckkodad förvaringsbox för kryogen flaska är gjord av polykarbonat.
  • Återanvändbar vit polykarbonatlåda rymmer 81 kryogena flaskor i en 9 x 9 array
  • Kompatibel med både interna och externa gängade flaskor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Cryo förvaringsbox
    Håller 81 (2 ml injektionsflaskor)
    Tube Array 9 x 9
    Vikt (metrisk) 12 kg