Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 portar, Luer Lock-insats och kroppsanslutningar, injektionsställe
Produktkod. 17855726
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Produktkod. 17855726
Brand: Thermo Scientific™ SS00025I
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskikts 12,5 ml polyetenfilm.
De Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskikts 12,5 ml polyetenfilm.
Drag
• Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
• Konstruerad i en ISO 7 renrum under
cGMP-förhållanden Tillämpningar
•Skörd från, inmatning och insamling av prover från bioreaktorer och fermentorer
• Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätskor
• Insamling av kromatografimatningar och fraktioner
• Skörda, lagra och transportera bulkläkemedelsprodukter och
läkemedelsprekursorer Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens ’största komponentbibliotek, med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil, tvärstil
• —Kontaktdon snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
• Filter (används för att minska biobelastningen)— filter av steriliseringsgrad, ventilationsfilter
• —Slang termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
• —Provportar septumliknande portar, nålfria portar
• —Klämmer skjutreglage, klämklämmor, pressband
BPC portspecifikationer:
• Rad 1: Luer lock-insatsanslutning med 4,8 mm (3/16 tum) hulling, mössa och glidklämma. Slang: EVA + TPE 374
• Linje 2: Luer lock-kroppsanslutning med 4,8 mm (3/16 tum) hulling, mössa och glidklämma. Slang: EVA + TPE 374
• Linje 3: Slang: EVA , injektionsport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Polyeten
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått 16 x 13,5 cm (6,3 x 5,32 tum)
Ytterförpackning En 4-mil. poly väska
Kvantitet 50/Cs.
Steriliseringsmetod Bestrålat
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Labtainer
Port detalj Luer Lock-kroppskoppling och injektionsställe
Filmbeskrivning ASI 26/77
Slangstil TPE och EVA