Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 portar, Luer Lock-insats och kroppsanslutningar med reducerare, injektionsställe
Produktkod. 17805736
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17805736 100 ml
17825736 250 ml
17895726 500 ml
17855736 1 l
17879776 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17805736 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SS00029I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20835.00 SEK
    17848.77 SEK / Paket med 50
    Save 2986.23 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskikts 12,5 ml polyetenfilm.
De Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskikts 12,5 ml polyetenfilm.
Drag
• Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
• Konstruerad i en ISO 7 renrum under
cGMP-förhållanden Tillämpningar
•Skörd från, inmatning och insamling av prover från bioreaktorer och fermentorer
• Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätskor
• Insamling av kromatografimatningar och fraktioner
• Skörda, lagra och transportera bulkläkemedelsprodukter och
läkemedelsprekursorer Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens ’största komponentbibliotek, med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil, tvärstil
• —Kontaktdon snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
• Filter (används för att minska biobelastningen)— filter av steriliseringsgrad, ventilationsfilter
• —Slang termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
• —Provportar septumliknande portar, nålfria portar
• —Klämmer skjutreglage, klämklämmor, pressband
BPC portspecifikationer:
Linje 1 : Luer lock-insatsanslutning med 4,8 mm (3/16 tum) hulling, mössa, glidklämma och 4,8 x 4,1 mm (3/16 x 5/32 tum) reducerare. Slang: TPE 374, längd: 30 cm (12 tum), ID x OD: 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 tum)
Linje 2 : Luer-lock-kroppsanslutning med 0,56 cm (0,22 tum) hulling, plugg, glidklämma och 0,48 x 0,41 cm (0,12 x 0,16 tum) reducerare. Slang: TPE 374, längd: 30 cm (12 tum), ID x OD: 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 tum)
Linje 3 : Slang: EVA , injektionsport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Polyeten
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått 16 x 10 cm (6,3 x 3,94 tum)
Ytterförpackning En 4-mil. poly väska
Kvantitet 50/Cs.
Steriliseringsmetod Bestrålat
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Labtainer
Port detalj Luer Lock-kroppskoppling och injektionsställe
Filmbeskrivning ASI 26/77
Slangstil TPE och EVA