Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 portar, Luer Lock-insats och kroppsanslutningar med reducerare, injektionsställe
Beskrivning
(BPC) 2D-systemet Thermo Scientific™ BioProcess Container består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetylenfilm, en enkel-webb, flerskikts 12,5 ml polyetylenfilm.
De Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskikts 12,5 ml polyetenfilm.
Drag
• Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
• Konstruerad i en ISO 7 renrum under
cGMP-förhållanden Tillämpningar
•Skörd från, inmatning och insamling av prover från bioreaktorer och fermentorer
• Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätskor
• Insamling av kromatografimatningar och fraktioner
• Skörda, lagra och transportera bulkläkemedelsprodukter och
läkemedelsprekursorer Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens ’största komponentbibliotek, med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil, tvärstil
• —Kontaktdon snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
• Filter (används för att minska biobelastningen)— filter av steriliseringsgrad, ventilationsfilter
• —Slang termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
• —Provportar septumliknande portar, nålfria portar
• —Klämmer skjutreglage, klämklämmor, pressband
BPC portspecifikationer:
• Linje 1 : Luer lock-insatsanslutning med 4,8 mm (3/16 tum) hulling, mössa, glidklämma och 4,8 x 4,1 mm (3/16 x 5/32 tum) reducerare. Slang: TPE 374, längd: 30 cm (12 tum), ID x OD: 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 tum)
• Linje 2 : Luer-lock-kroppsanslutning med 0,56 cm (0,22 tum) hulling, plugg, glidklämma och 0,48 x 0,41 cm (0,12 x 0,16 tum) reducerare. Slang: TPE 374, längd: 30 cm (12 tum), ID x OD: 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 tum)
• Linje 3 : Slang: EVA , injektionsport
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | BioProcess Container |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Mått | 30,5 x 20,3 cm (12,0 x 8,0 tum) |
| Ytterförpackning | En 4-mil. poly väska |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Steriliseringsmetod | Bestrålat |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Labtainer |
| Visa mer |