missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime, TRC

Produktkod. 30450674
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450674 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30450674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7745382.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime
CAS 1452295-74-7
Molekylformel C10H10Cl3NO
Kvantitet 2.5 mg
Synonym (E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)propan-2-one O-Methyl Oxime
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl3NO/c1-6(14-15-2)3-8-9(12)4-7(11)5-10(8)13/h4-5H,3H2,1-2H3/b14-6+
LEDER CO\N=C(/C)\Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn (E)-N-methoxy-1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-imine
Molekylvikt (g/mol) 266.55
Formel vikt 264.9828
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.