Läs mer
(2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime |
| CAS | 1452295-74-7 |
| Molekylformel | C10H10Cl3NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)propan-2-one O-Methyl Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Cl3NO/c1-6(14-15-2)3-8-9(12)4-7(11)5-10(8)13/h4-5H,3H2,1-2H3/b14-6+ |
| LEDER | CO\N=C(/C)\Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | (E)-N-methoxy-1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-imine |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.55 |
| Formel vikt | 264.9828 |