Läs mer
(2E)-1-(2-Hydroxyfenyl)-3-fenyl-2-propen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 888-12-0 |
| Molekylformel | C15 H12 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+ |
| LEDER | Oc1ccccc1C(=O)\C=C\c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (E)-1-(2-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.0837 |