Läs mer
(2E)-2-[4-Oxo-1-trityl-3-piperidinylidene]acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-2-[4-Oxo-1-trityl-3-piperidinylidene]acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 239466-39-8 |
| Molekylformel | C28H27NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2E)-[4-Oxo-1-(triphenylmethyl)-3-piperidinylidene]acetic acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27NO3/c1-2-32-27(31)20-22-21-29(19-18-26(22)30)28(23-12-6-3-7-13-23,24-14-8-4-9-15-24)25-16-10-5-11-17-25/h3-17,20H,2,18-19,21H2,1H3/b22-20+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1=O)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | ethyl (2E)-2-(4-oxo-1-tritylpiperidin-3-ylidene)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.52 |
| Formel vikt | 425.1991 |