missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E)-2,4-Pentadienoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-2,4-Pentadienoic Acid |
| CAS | 21651-12-7 |
| Molekylformel | C5H6O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (E)-1,3-Butadiene-1-carboxylic Acid, trans-1-Carboxybutadiene, trans-2,4-Pentadienoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7)/b4-3+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\C=C |
| IUPAC-namn | (2E)-penta-2,4-dienoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.0368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?