Läs mer
(2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide, Mikromol™
Beskrivning
(2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| CAS | 857629-79-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 N3 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide, Entacapone Imp. D (EP), Entacapone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5/c1-4-18(5-2)16(21)12(10-17)7-11-8-13(19(22)23)15(20)14(9-11)24-6-3/h7-9,20H,4-6H2,1-3H3/b12-7+ |
| LEDER | CCOc1cc(\C=C(/C#N)\C(=O)N(CC)CC)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (E)-2-cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Visa mer |