missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E)-2-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-2-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 135251-95-5 |
| Molekylformel | C18H34O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (E)-2-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3/b17-16+ |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl (E)-hexadec-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.46 |
| Formel vikt | 282.2559 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?