Läs mer
(2E)-2-hexenosyre, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-2-Hexenoic Acid |
| CAS | 13419-69-7 |
| Molekylformel | C6H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (E)-2-Hexenoic Acid, trans-2-Hexenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+ |
| LEDER | CCC\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-hex-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |