Läs mer
(2E)-2-Hexylidenecyclopentanone, TRC
Produktkod. 30403709
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30403709 100 mg
1 options
Produktkod. 30403709 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH296553100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E)-2-Hexylidenecyclopentanone
CAS 103517-11-9
Molekylformel C11H18O
Kvantitet 100 mg
Synonym (E)-2-Hexylidenecyclopentan-1-one
InChI formel InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7+
LEDER O=C1/C(CCC1)=C/CCCCC
IUPAC-namn (2E)-2-hexylidenecyclopentan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 166.26
Formel vikt 166.1358