Läs mer
(2E)-2-Hexylidenecyclopentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| CAS | 103517-11-9 |
| Molekylformel | C11H18O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (E)-2-Hexylidenecyclopentan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7+ |
| LEDER | O=C1/C(CCC1)=C/CCCCC |
| IUPAC-namn | (2E)-2-hexylidenecyclopentan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.26 |
| Formel vikt | 166.1358 |