missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E)-2-Nonenedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-2-Nonenedioic Acid |
| CAS | 757219-33-3 |
| Molekylformel | C9H14O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | trans-2-Nonenedioic Acid, 2-Nonenedioic Acid. |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h4,6H,1-3,5,7H2,(H,10,11)(H,12,13)/b6-4+ |
| LEDER | OC(CCCCC/C=C/C(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | (E)-non-2-enedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?