Läs mer
(2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2,(H,11,12)/b4-2+ |
| Formel vikt | 192.0423 |