Läs mer
(2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile, Mikromol™
Beskrivning
(2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile |
| CAS | 1150310-15-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 N3 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile, Entacapone Imp. H (EP), Entacapone Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O5/c16-9-11(15(21)17-4-2-1-3-5-17)6-10-7-12(18(22)23)14(20)13(19)8-10/h6-8,19-20H,1-5H2/b11-6+ |
| LEDER | Oc1cc(\C=C(/C#N)\C(=O)N2CCCCC2)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (E)-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidine-1-carbonyl)prop-2-enenitrile |
| Visa mer |