missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E)-3-[4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3,5-dimethoxyphenyl]-2-propenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-3-(4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenoic Acid |
| CAS | 1270043-91-8 |
| Molekylformel | C17H26O5Si |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (E)-3-(4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3,5-dimethoxyphenyl)acrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O5Si/c1-17(2,3)23(6,7)22-16-13(20-4)10-12(8-9-15(18)19)11-14(16)21-5/h8-11H,1-7H3,(H,18,19)/b9-8+ |
| LEDER | COc1cc(\C=C\C(=O)O)cc(OC)c1O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (E)-3-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-3,5-dimethoxyphenyl]prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.47 |
| Formel vikt | 338.155 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?