missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2E)-3-(4-amino-3,5-dimetylfenyl)prop-2-ennitrilhydroklorid, Mikromol™

Produktkod. 30049176
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049176 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049176 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3376.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

(2E)-3-(4-amino-3,5-dimetylfenyl)prop-2-ennitrilhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
CAS 661489-23-2
Analyt- eller komponentnamn (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+;
LEDER Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N
IUPAC-namn (E)-3-(4-amino-3,5-dimetylfenyl) prop-2-enenitril; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 208.69
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 208,0767 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.