missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Sinapic Acid |
| CAS | 7362-37-0 |
| Molekylformel | C11 H12 O5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, (E)-Sinapic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxy-trans-cinnamic acid, E-Sinapinic acid, trans-4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, trans-Sinapic acid, trans-Sinapinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+ |
| LEDER | COc1cc(\C=C\C(=O)O)cc(OC)c1O |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vikt | 224.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?