Läs mer
(2E)-3-[[(4-metylfenyl)sulfonyl]oxy]-2-butenoinsyra metylester, TRC
Produktkod. 30475531
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30475531 500 mg
1 options
Produktkod. 30475531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM327450500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E)-3-(((4-Methylphenyl)sulfonyl)oxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester
CAS 1029612-16-5
Molekylformel C12H14O5S
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O5S/c1-9-4-6-11(7-5-9)18(14,15)17-10(2)8-12(13)16-3/h4-8H,1-3H3/b10-8+
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O/C(=C/C(=O)OC)/C
Molekylvikt (g/mol) 270.3