Läs mer
(2E)-3-Fluoro-4-hydroxycinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-3-Fluoro-4-hydroxycinnamic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 182.0379 |