Läs mer
(2E)-3-metyl-1,3-benzotiazol-2(3H)-ett hydrazonhydroklorid (>85 %), TRC
Produktkod. 30138592
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138592 1 g
30010515 100 mg
30003497 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9752481G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38894-11-0
Molekylformel C8 H9 N3 S . H Cl . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 233.718
Synonym Sawicki Reagent;
IUPAC-namn (3-metyl-1,3-benzothiazol-2-yliden) hydrazin; hydrera; hydroklorid
LEDER O.Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E)-3-Methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one Hydrazone Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2
Formel vikt 233.039