Läs mer
(2E)-3-fenyl-2-propenosyra, TRC
Produktkod. 30011521
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011521 10 g
30010588 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011521 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33618510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-10-3
Molekylformel C9 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Synonym 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid (ACI), 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-Cinnamic acid, trans-β-Carboxystyrene
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-enoinsyra
LEDER OC(=O)\C=C\c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Cinnamic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Formel vikt 148.0524