Läs mer
(2E)-4-Methoxy-2-butenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-4-Methoxy-2-butenoic acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-8-4-2-3-5(6)7/h2-3H,4H2,1H3,(H,6,7)/b3-2+ |
| Formel vikt | 116.0473 |